Fontos dokumentumok
03394
Poly(ethylene glycol)
tested according to Ph. Eur., 6,000
Szinonimák:
Macrogol 6,000, Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
5000-7000
oldhatóság
aliphatic hydrocarbons: slightly soluble
organic solvents: soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?