Fontos dokumentumok
NIST955D
Toxic Metals and Metabolites in Frozen Human Blood
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Forma
liquid
kiszerelés
vial of 6 × 1.6 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
clinical
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Uranium (U), Ethylmercury (C2H5Hg+), Inorganic Mercury (CH3Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thyroglobulin
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
WGK
WGK 2