Merck
N4143
Sigma-Aldrich
Neurokinin B
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
β-Neurokinin, Neuromedin K
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C55H79N13O14S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1210.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C55H79N13O14S2/c1-30(2)21-38(50(77)62-36(47(57)74)17-19-83-5)61-43(69)28-59-55(82)46(31(3)4)68-54(81)40(23-33-15-11-8-12-16-33)65-51(78)39(22-32-13-9-7-10-14-32)64-53(80)42(26-45(72)73)67-52(79)41(24-34-27-58-29-60-34)66-49(76)37(18-20-84-6)63-48(75)35(56)25-44(70)71/h7-16,27,29-31,35-42,46H,17-26,28,56H2,1-6H3,(H2,57,74)(H,58,60)(H,59,82)(H,61,69)(H,62,77)(H,63,75)(H,64,80)(H,65,78)(H,66,76)(H,67,79)(H,68,81)(H,70,71)(H,72,73)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHXYSAFTNPANFK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TAC3(6866)
Amino Acid Sequence
Asp-Met-His-Asp-Phe-Phe-Val-Gly-Leu-Met-NH2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Neurokinin B is a ten-residue peptide. It is an endogenous tachykinin agonist with preference for the NK-3 receptor. It is a potent bronchoconstrictor and may have a neuromodulatory role in the brain. Neurokinin B has a role in slow synaptic or non-synaptic communication.
Egyéb megjegyzések
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Neurokinin B- and specific tachykinin NK3 receptor agonists-induced airway hyperresponsiveness in the guinea-pig
Samira D
British Journal of Pharmacology (2000)
The Tachykinin Peptide Neurokinin B Binds Copper Forming an Unusual [CuII(NKB)2] Complex and Inhibits Copper Uptake into 1321N1 Astrocytoma Cells
ACS Chemical Neuroscience (2013)
Neurokinin B Acts via the Neurokinin-3 Receptor in the Retrochiasmatic Area to Stimulate Luteinizing Hormone Secretion in Sheep
Endocrinology (2010)
Neurokinin B and the hypothalamic regulation of reproduction.
Rance NE
Brain Research (2010)
Michael N Lehman et al.
Endocrinology, 151(8), 3479-3489 (2010-05-27)
Recently, a subset of neurons was identified in the arcuate nucleus of the hypothalamus that colocalize three neuropeptides, kisspeptin, neurokinin B, and dynorphin, each of which has been shown to play a critical role in the central control of reproduction.