Fontos dokumentumok
1613010
USP
Desiccant, Small
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Synthetic zeolite
About This Item
Lineáris képlet:
Na4[(AlO2)4(SiO2)4] · 9H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
730.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
kiszerelés
pkg of 88 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecules)
Formátum
neat
SMILES string
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Desiccant, Small USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)