Merck
ERMEB530C
Al alloy
0.1% Au, 1.0 mm wire, ERM®, certified reference material
Szinonimák:
Aluminum alloy
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
Formátum
matrix material
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Certified for the mass fraction of Au.
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMEB530C
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3