NIST872
Phosphor bronze
NIST® SRM® 872,(CDA 544)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Copper (Cu), Tin (Sn), Phosphorus(P), Lead (Pb), Zinc (Zn), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Copper (Cu), Tin (Sn), Phosphorus(P), Lead (Pb), Zinc (Zn), Iron (Fe)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)