Fontos dokumentumok
NIST460
Beryllium-copper alloy
NIST® SRM® 460
Méret kiválasztása
50 G
304 000,00 Ft
304 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
304 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
304 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of chips sized between 0.05 and 1.18 mm sieve openings (35 and 16 mesh). It is intended primarily for use in chemical methods of analysis. For more information, plese refer to the SDS and COA.
SRM 460_cert
SRM 460_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Beryllium (Be), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Silicon (Si), Aluminium (Al), Tin (Sn), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Magnesium (Mg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Manganese (Mn), Silver (Ag), Sulfur (S), Titanium (Ti), Zirconium (Zr), Copper (Cu)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)