Merck
NISTRM8599
Henderson molybdenite
NIST® RM 8599
Szinonimák:
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
MoS2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
NIST®
sűrűség
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
matrix material
SMILES string
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg