Fontos dokumentumok
NIST198
Silica brick
NIST SRM 199
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 45 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium oxide (Al2O3), Iron(III) oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese oxide (MnO), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)