Merck
NIST180
Fluorspar
NIST® SRM® 180, high grade
Szinonimák:
Calcium fluoride, Fluorite, Fluorspar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaF2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 120 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
bp
2500 °C (lit.)
sűrűség
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
F[Ca]F
InChI
1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Calcium fluoride (CaF2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Iron (Fe), Aluminium (Al), Barium (B), Magnesium (Mg), Lead (Pb), Silicon (Si), Strontium (Sr), Copper (Cu), Potassium (K), Manganese (Mn), Sodium (Na), Titanium (Ti), Vanadium (V), Silver (Ag), Lithium (Li)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)