Merck
NIST495
Unalloyed copper
NIST® SRM® 495, Cu II (solid)
Szinonimák:
Copper
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cu
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of rod
gyártó/kereskedő neve
NIST®
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Chromium (Cr), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Selenium (Se), Silver (Ag), Sulfur (S), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Gold (Au), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Oxygen (O), Silicon (Si), Calcium (Ca), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)