Fontos dokumentumok
BCR691
Copper alloys (composition alloy)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
Kiszerelés
set with 5 discs
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR691
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)