NIST3300
Curcumin Extract of Turmeric (Curcuma longa L.) Rhizome
NIST®SRM®
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Bisdemethoxycurcumin (C19H16O4), Desmethoxycurcumin (C20H18O5), Curcumin (C21H20O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Bisdemethoxycurcumin (C19H16O4), Desmethoxycurcumin (C20H18O5), Curcumin (C21H20O6)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)