Fontos dokumentumok
NIST3398
Ginger (Zingiber officinale) Rhizome
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 8 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Lead (Pb), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
6-Gingerol (C17H26O4), 8-Gingerol (C19H30O4), 10-Gingerol (C21H34O4), 6-Shogaol (C17H24O3), 8-Shogaol (C19H28O3), 10-Shogaol (C21H32O3), Arsenous Acid (AsIII) (H3AsO3), Arsenic Acid (AsV) (H3AsO4), Inorganic Arsenic (iAs)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3