NIST3253
Yerba Mate Leaves
NIST®SRM®
Szinonimák:
Yerba mate powder
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 20 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
GC/MS: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Pyrene (C16H10), Benz[a]anthracene (C18H12), Benzo[a]pyrene (C20H12), Perylene (C20H12), Benzo[ghi]perylene (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
2-Methylphenanthrene (C15H12), 3-Methylphenanthrene (C15H12), Fluoranthene (C16H10), 1-Methylpyrene (C17H12), Benzo[c]phenanthrene (C18H12), Chrysene (C18H12), Triphenylene (C18H12), Benzo[b]fluoranthene (C20H12), Benzo[k]fluoranthene (C20H12), Benzo[a]fluoranthene (C20H12), Indeno[1,2,3-cd]pyrene (C22H12), Picene (C22H14), Coronene (C24H12), Ash, Protein, Carbohydrates, Total Fat, Calories
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)