Fontos dokumentumok
NIST3287
Blueberry (Fruit)
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
matrix material
Általános leírás
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)