Fontos dokumentumok
08729
Supelco
Silicon Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L Si in nitric acid (nominal concentration)
Méret kiválasztása
100 ML
16 200,00 Ft
16 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
16 200,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
16 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
1 g/L Si in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Alkalmazás
Silicon ICP standard can be used as a calibration standard in the determination of silicon concentration in organosilica materials by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES).[1]
Analízis megjegyzés
1 g/L Si in 2% HNO3 (contains HF traces), prepared with high purity Si, HNO3, HF, and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Influence of monomer connectivity, network flexibility, and hydrophobicity on the hydrothermal stability of organosilicas
Dral A, et al.
Langmuir, 33, 5527-5536 (2017)