Fontos dokumentumok
NIST1882A
Calcium aluminate cement
NIST® SRM® 1882a
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 4 x 5 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in evaluating chemical methods of analysis and in the calibration of instrumental methods for analysis of cements and materials of similar matrix. A unit of SRM 1882a consists of four sealed vials, each containing approximately 5 g of calcium aluminate cement. For more information, please refer to the SDS and the COA.
SRM 1882A_cert
SRM 1882A_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Magnesium oxide (MgO), Aluminium oxide (Al2O3), Sodium oxide (Na2O), Iron(III) oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Calcium oxide (CaO), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Phosphorus pentoxide (P2O5), Strontium oxide (SrO), Zinc oxide (ZnO), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Manganese(III) oxide (Mn2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)