Fontos dokumentumok
NIST46H
Portland cement
NIST® SRM® 46h, fineness standard
Szinonimák:
Portland Cement Fineness Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
pkg of 10 vials x 5 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Általános leírás
A unit of Standard Reference Material (SRM) 46h contains 10 glass vials of approximately 5 g of powdered cement. Each vial has a plastic snap off cap and is contained in a sealed foil bag.
SRM 46H_cert
SRM 46H_SDS
Alkalmazás
This SRM is intended for use in calibrating fineness testing equipment according to ASTM Standard Methods.
Tulajdonságok és előnyök
  • Values for constituents are listed in the NIST certificate of analysis.
  • The health and safety information are provided in the safety data sheet.
Egyéb megjegyzések
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium Oxide (CaO), Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Sulfur Trioxide (SO3), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Sodium Oxide (Na2O), Magnesium Oxide (MgO), Tricalcium Silicate (C3S), Dicalcium Silicate (C2S), Tricalcium Aluminate (C3A), Tetracalcium Alumino-ferrite (C4AF)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)