Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H23NO2/c1-4-23-14-13-22(2,3)19-15-17(9-12-20(19)23)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,4,13-14H2,1-3H3,(H,24,25)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.