Merck
LIGHTOX17
Sigma-Aldrich
LightOx17
≥98% (HPLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H27NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
373.49
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Fluorescence microscopy, fluorescence spectroscopy.
Tulajdonságok és előnyök
LightOx17 is a fluorescent molecule that exhibits solvatochromatic fluorescence emission when excited with UV-A and violet (405 nm) light sources. In a cellular environment it exhibits predominately mitochrondrial localisation and, when activated by UV-A or 405 nm absorption wavelengths, elicits the release of reactive oxygen species (ROS) for controlled, localised cell death.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
Chemical Equivalency 1ea=1mg
Jogi információk
LightOx is a trademark of LightOx Ltd.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.