Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C23H25NO2/c1-16(2)24-14-13-23(3,4)20-15-18(9-12-21(20)24)6-5-17-7-10-19(11-8-17)22(25)26/h7-12,15-16H,13-14H2,1-4H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCMSZODRCJAGHL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.