Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N1(CCC(c2c1ccc(c2)c3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C21H25NO2/c1-14(2)22-12-11-21(3,4)18-13-17(9-10-19(18)22)15-5-7-16(8-6-15)20(23)24/h5-10,13-14H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRGDMRFRHFGVNK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.