Fontos dokumentumok
ICS012
Supelco
Free Cyanide IC Standard
analytical standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
100
300
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC ICS-012-100
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)