Fontos dokumentumok
I1762
Isoxicam
analytical standard
Szinonimák:
4-Hydroxy-2-methyl-N-5-methyl-3-isoxolyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide-1,1-dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2cc(C)on2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYUAYBYLJSNDCX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)