Fontos dokumentumok
T0909
Tenoxicam
NSAID
Szinonimák:
4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno(2,3-e)-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Teszt
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
oldhatóság
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
SMILES string
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) to study its effects on root gravitropism in Arabidopsis thaliana
- as a standard in microanalysis of NSAIDs by spectrophotometry
- to test its effect on surface potential andmembrane fluidity modification in phosphoglyceride monolayers
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges