Fontos dokumentumok
I0775000
Isosorbide dinitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
ISDN
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isosorbide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO2)[C@@]2([H])[C@]([H])(O[N+]([O-])=O)CO1
InChI
1S/C6H8N2O8/c9-7(10)15-3-1-13-6-4(16-8(11)12)2-14-5(3)6/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOYKHGMNXAOIAT-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 3
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)