I0775010
Isosorbide mononitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucitol 5-nitrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isosorbide
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H9NO6/c8-3-1-11-6-4(13-7(9)10)2-12-5(3)6/h3-6,8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)