Fontos dokumentumok
I0330000
Iopanoic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
iopanoic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)