Fontos dokumentumok
H0800000
Homatropine hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
homatropine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
214-217 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)