H0830000
Homatropine methylbromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Homatropine methobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
homatropine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].[N+]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUFVKLQESJNNAN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)