Fontos dokumentumok
FPCOC3
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup
certified reference material, ASTM D 92 (148 °C)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D92
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
pharmaceutical
Formátum
neat
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
320.0 °F
Lobbanási pont (C)
160 °C