FPPMCC2
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (76.5 °C)
Szinonimák:
Pensky Martens Flash Point Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D93
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
pharmaceutical
format
neat
Általános leírás
Alkalmazás
- Analysis of Physicochemical Properties in Fuels: A study comparing artisanal refined gasoline and regular automotive gasoline involved the assessment of physicochemical properties, including flash points, using the Pensky-Martens closed cup method. This research highlights the relevance of accurate flash point standards for ensuring the quality and safety of fuel products (Udo et al., 2020).
Jogi információk
Standard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F
Lobbanási pont (C)
76 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)