FPPMCC1
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (59.0 °C)
Szinonimák:
Pensky-Martens flash point calibration standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D93
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
pharmaceutical
Formátum
neat
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Secondary working standard is categorized in accordance with ASTM D93 Procedure A for equipment performance checks.
- Packaged in 3 X 80mL bottles - ′Single shot′; one bottle per test ensures zero contamination / high end volatile loss.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper-evident security packaging.
- Shelf life of 12 months.
Jogi információk
Standard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C