Fontos dokumentumok
E2470050
Etodolac impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
etodolac
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVSDNCAZVSQJQA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Etodolac impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)