ERMCZ120
Fine dust (PM10-like) (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
Analízis megjegyzés
ERMCZ120
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)