NIST1650B
Diesel particulate matter
NIST® SRM® 1650b
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 200 mg
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
industrial hygiene
format
matrix material
InChI
1S/CH4/h1H4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SRM 1650B_cert
SRM 1650B_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- A unit of SRM 1650b consists of a bottle containing approximately 200 mg of diesel particulate material
- Metrological traceability is to the International System of Units (SI) unit of mass expressed as a derived unit of mass fraction
- Information on product description, disposal, and transportation is available in the accompanying MSDS
- The enclosed NIST certificate contains details on the expiry date, warning to users, instructions for right storage and use, preparation, and analysis of the RM
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)