Fontos dokumentumok
ERMCA100
Water (PAHs)
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
Surface Water
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMCA100
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)