Fontos dokumentumok
ERMBF417C
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Szinonimák:
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
termékcsalád
BioChemika
minőség
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 1%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF417C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3