Fontos dokumentumok
ERMBF412CK
Bt11 Maize GMO Standard
nominal 0.1% GMO, ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3