Fontos dokumentumok
E2470000
Etodolac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, Etodolic acid, NSC 282126
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
etodolac
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(O)=O)c3[nH]c12
InChI
1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)