Fontos dokumentumok
PHR3830
Dibucaine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Dibucaine hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to EP C2177000
traceable to USP 1187003
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
mp
99-101 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3