Fontos dokumentumok
CRM017
Supelco
Trace Metals - Powdered Paint 1
certified reference material, pkg of 20 g
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 g
gyártó/kereskedő neve
RTC CRM017-020
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
7.48
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Lead
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)