Fontos dokumentumok
CRM013
Supelco
Trace Metals - Paint Chips
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
certificate is enclosed in each package
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
RTC CRM013-050
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
6.35
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Cadmium
    Chromium
    Lead
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)