Fontos dokumentumok
ERMEC680M
Polyethylene (low level element content)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMEC680M
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)