Fontos dokumentumok
BCR545
Welding dust loaded on filter [Cr(VI), Cr]
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
Kiszerelés
glass fibre filter, loaded with dust containing about 100 μg Cr (VI
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR545
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)