Merck
BP855
Digitoxin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, Digitoxoside, Lanatoxin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H64O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
764.94
Beilstein:
76678
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
digitoxin
form
solid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Digitoxin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Digoxin Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 250 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
    Tárolási osztály kódja
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)