Merck
BP813
2-Amino-5-chloropyridine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
Beilstein:
108735
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
zopiclone
Forma
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
135-138 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
2-Amino-5-chloropyridine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Zopiclone Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Lobbanási pont (F)
    320.0 °F
    Lobbanási pont (C)
    160 °C
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)