Fontos dokumentumok
C9774
Cholecalciferol
analytical standard
Szinonimák:
(+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol activated, Activated 7-dehydrocholesterol, Calciol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic - wool)
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥97.0%
form
crystalline
kiszerelés
pkg of 250 mg
szín
white
mp
83-86 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Géninformáció
human ... VDR(7421)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)