Merck
PHR8848
Supelco
Cocaine hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Ecgonine methyl ester benzoate hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO4 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1143008
API-család
cocaine
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@H](C[C@@H]2CC[C@H]1N2C)OC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-12-8-9-13(18)15(17(20)21-2)14(10-12)22-16(19)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3;1H/t12-,13+,14-,15+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIQVDUKEQYOJNR-VZXSFKIWSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibits the dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters with Kis of about 300 nM, 900 nM, and 400 nM, respectively. Unlike amphetamines, it has no effect on catecholamine release.
Inhibits the dopamine, norepinephrine, and serotonin transporters.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)